Learn More
GSK-J1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452797 50 mg
16436718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15648
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-J1
Physikalische Form Powder
CAS 1373422-53-7
Farbe Brownish Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 389.45
Formelmasse 389.45
Reinheit (%) 99.59%
Güte Research