Learn More
GSK-J2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16462797 50 mg
16446718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15648A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK-J2 is an isomer of GSK-J1 that does not have any specific activity. GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A.
GSK-J2 is an isomer of GSK-J1 that does not have any specific activity. GSK-J1 is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-J2
Physikalische Form Solid
CAS 1394854-52-4
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 42 mg/mL (107.84 mM)
SMILES O=C(O)CCNC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NC(N3CCC(C=CC=C4)=C4CC3)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 389.45
Formelmasse 389.45
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research