Learn More
GSK2606414, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493477 50 mg 50 Milligramm
16461276 200 mg -
16449937 5 mg -
16447458 10 mg 10 Milligramm
16457426 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493477 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18072
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK2606414
CAS 1337531-36-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20F3N5O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.51 mM)
SMILES NC1=C2C(N(C)C=C2C3=CC4=C(N(C(CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)CC4)C=C3)=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 451.44
Formelmasse 451.44
Reinheit (%) 98.59%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease