Learn More
GSK2838232, MedChemExpress
Beschreibung
GSK2838232 inhibit HIV reverse transcriptase activity across a broad panel of HIV-1 isolates, extracted from patent WO/2013090664A1, compound51.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GSK2838232 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1443460-91-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C48H73ClN2O6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (61.76 mM) |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](OC(CC(C)(C)C(O)=O)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@](C5)([C@H](CN(CCN(C)C)CC6=CC=C(Cl)C=C6)O)C4=C(C(C)C)C5=O |
| Mehr anzeigen |