Learn More
GSK4112, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16446058 10 mg -
16442197 50 mg 50 Milligramm
16408667 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16446058 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14414
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK4112 is a Rev-erbα agonist with EC50 of 0.4 μM, also is a small molecule chemical probe for the cell biology of the nuclear heme receptor Rev-erbα.
GSK4112 is a Rev-erbα agonist with EC50 of 0.4 μM, also is a small molecule chemical probe for the cell biology of the nuclear heme receptor Rev-erbα.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK4112
Physikalische Form Solid
CAS 1216744-19-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21ClN2O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym SR6452
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (62.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(CN(CC2=CC=C([N+]([O-])=O)S2)CC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 396.89
Formelmasse 396.89
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research