Learn More
GSK467, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497607 5 mg -
16465646 100 mg 100 Milligramm
16451117 50 mg 50 Milligramm
16404868 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497607 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY116761
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.
GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK467
CAS 1628332-52-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13N5O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (65.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(NC(OC3=CN(N=C3)CC4=CC=CC=C4)=N1)C=NC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 319.32
Formelmasse 319.32
Reinheit (%) 98.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death