Learn More
GSK591, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494266 100 mg 100 Milligramm
16472546 25 mg 25 Milligramm
16459516 50 mg 50 Milligramm
16445607 5 mg 5 Milligramm
16422868 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494266 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
GSK591 (EPZ015866) is a potent and selective inhibitor of protein methyltransferase 5 (PRMT5) with an IC50 of 4 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK591
CAS 1616391-87-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H28N4O2
Menge 100 mg
Synonym EPZ015866 GSK3203591
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 135 mg/mL (354.81 mM)
SMILES O=C(C1=CC(NC2CCC2)=NC=C1)NC[C@H](O)CN3CC4=C(C=CC=C4)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 380.48
Formelmasse 380.48
Reinheit (%) 98.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death