Learn More
GSK682753A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486017 5 mg 5 Milligramm
16492706 25 mg -
16453298 10 mg 10 Milligramm
16449836 50 mg 50 Milligramm
16464546 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486017 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101192
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK682753A
Physikalische Form Powder
CAS 1334294-76-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21Cl3N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM)
SMILES O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 479.78
Formelmasse 479.78
Reinheit (%) 99.56%
Güte Research