missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK963, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493778 10 mg 10 Milligramm
16436507 5 mg -
16412856 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493778 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103028A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GSK963 is a chiral, highly potent and selective inhibitor of RIP1 kinase, with an IC50 of 29 nM. GSK963 is a selective and potent inhibitor of necroptosis in murine and human cells in vitro.

GSK963 is a chiral, highly potent and selective inhibitor of RIP1 kinase, with an IC50 of 29 nM. GSK963 is a selective and potent inhibitor of necroptosis in murine and human cells in vitro.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GSK963
Physikalische Form Solid
CAS 2049868-46-2
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H18N2O
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)C(N1N=CC[C@H]1C2=CC=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99.15%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.