missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSPT1 Antibody (CL13332) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18565JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GSPT1 Monoclonal antibody specifically detects GSPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| GSPT1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| ERF3A, eRF3aFLJ38048, ETF3A, eukaryotic peptide chain release factor GTP-binding subunit ERF3A, Eukaryotic peptide chain release factor subunit 3a, FLJ39067, G1 to S phase transition 1,551G9.2, G1 to S phase transition protein 1 homolog, GST1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P15170, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 2935 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL13332 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur