Learn More
Saint-Gobain GSR Schlauchleitungen aus Gummi
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
13 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
17 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
- Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, Lebensmittel-WCR |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -25 °C |
| Farbe | Rot |
| Flexibility | Flexibel |
| Mehr anzeigen |