Learn More
Saint-Gobain GSR Schlauchleitungen aus Gummi
Artikelnummer. 11856331
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
13 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
17 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11856331 13 mm 18 mm 10 Meter
11836321 6 mm 9 mm 10 Meter
11856321 6 mm 12 mm 10 Meter
11826321 5 mm 10 mm 10 Meter
11806331 7 mm 17 mm 10 Meter
11816331 8 mm 12 mm 10 Meter
11836331 9 mm 13 mm 10 Meter
11806321 3 mm 6 mm 10 Meter
11302024 6 mm 9 mm 25 Meter
9 options
Artikelnummer. 11856331
Marke: Saint-Gobain 71012810
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Gummischläuche bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Lebensdauer der Pumpe.
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
  • 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
  • Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
  • Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
  • Entspricht den FDA-Kriterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, Lebensmittel-WCR
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -25 °C
Farbe Rot
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C