Learn More
Saint-Gobain GSR Schlauchleitungen aus Gummi
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Gummischläuche bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Lebensdauer der Pumpe.
43.05 € - 147.00 €
Spezifikation
Material | Naturkautschuk |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -25 °C |
Farbe | Rot |
Flexibility | Flexibel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11856331
|
Saint-Gobain
71012810 |
13 mm | 18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11836321
|
Saint-Gobain
71007810 |
6 mm | 9 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11856321
|
Saint-Gobain
71008410 |
6 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11826321
|
Saint-Gobain
71007210 |
5 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11806331
|
Saint-Gobain
71010110 |
7 mm | 17 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11816331
|
Saint-Gobain
71010710 |
8 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11836331
|
Saint-Gobain
71011510 |
9 mm | 13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11806321
|
Saint-Gobain
71005610 |
3 mm | 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11302024
|
Saint-Gobain
710078 |
6 mm | 9 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
- Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
Naturkautschuk | |
-25 °C | |
Flexibel |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
Rot | |
70 °C |