Learn More
GSTA4 Antibody (SR1360), R&D Systems™
Artikelnummer. 18602644 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18602644 100 μg 100 Mikroliter
18674494 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18602644 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322646100ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GSTA4 Monoclonal specifically detects GSTA4 in Human∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GSTA4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1360
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias DKFZp686D21185, EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A4, glutathione S-aralkyltransferase A4, glutathione S-aryltransferase A4, glutathione S-transferase A4, Glutathione S-transferase A4-4, glutathione S-transferase alpha 4, glutathione transferase A4-4, GST class-alpha member 4, GSTA4-4, GTA4, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human GSTA4 (Uniprot #: O15217)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2941
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus