Learn More
GSTO1 Antibody (9H4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-42979
Artikelnummer. 30279383
  • 441.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GSTO1 Monoclonal antibody specifically detects GSTO1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GSTO1
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Mouse
Protein A or G purified
RUO
9446
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
9H4
Western Blot 1:1000 - 1:4000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200
DKFZp686H13163, EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase omega 1, glutathione S-transferase omega 1-1, glutathione S-transferase omega-1, glutathione-S-transferase like, GSTO-1, GSTTLp28, P28
glutathione S-transferase omega 1 - (Uniprot# P78417)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato