Learn More
Cytiva GSTrap™ HP-Säulen
Artikelnummer. 11565035 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11565035 5 x 5 ml 5 Stück
10647455 5 x 1 ml 5 Stück
11713219 1 x 5 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11565035
Marke: Cytiva 17528202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur hochauflösenden, Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-markierten Proteinen in einem Schritt. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ HP-Säulen sind mit Glutathion Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
  • Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt
  • Glutathion ist mit Sepharose™ Hochleistungsmedien gekoppelt
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • Beim Reinigungsverfahren bleiben die Proteinantigenität und -funktion erhalten
  • Erhältlich als 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Ligand: Glutathion
  • Matrix: Hochvernetzte 6 %ige Agarose
  • Bindungsvermögen: > 7 mg/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Beschreibung GSTrap HP-Säulen sind mit Glutathion-Sepharose-High Performance-Harz vorgepackt und sind für die hochauflösende Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine in einem Schritt geeignet.
Flussrate < 20 ml/min
Material Polypropylen
pH-Bereich 3 bis 12
Support-Typ 4 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Max. Betriebsdruck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelgröße 34 μm
Menge 5 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glutathion S-Transferase (GST) markierte Proteine, die mit der pGEX-Serie von Expressionsvektoren, anderen Glutathion S-Transferasen und glutathionabhängigen Proteinen produziert wurden
Typ Vorgepackte Säule
Ligandentyp Glutathion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GSTrap HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol