Learn More
Fisherbrand™ GT1-HC Belüftete Arbeitstischzentrifuge
Artikelnummer. 31908709 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
16,000 rpm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
31908709 16,000 rpm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 €
    2113.73 € / 1 Stück
    Sparen 1191.27 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischzentrifugen bieten eine außergewöhnliche Leistung und hohe Geschwindigkeiten auf einem kompakten Grundstück. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung.
  • Kompakte Größe mit minimaler Stellfläche auf dem Labortisch
  • Maximale Kapazität von 4 x 145 ml (mit TX-150 Rotor)
  • Höchstgeschwindigkeit von 16.000 U/min mit MicroClick 24-Rotor
  • Auto-Lock Rotoraustausch für sicheres und schnelles Ein- und Abbauen des Rotors ohne Werkzeug
  • Speichern Sie bis zu 4 Programme
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige für einfache Messung der Parameter im gesamten Labor
  • 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 mL
Max. Geschwindigkeit 16,000 rpm
Max. RZB 3.260 x g (TX-150 Rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Gekühlt Nein
Abmessungen (L x B x H) außen 480 x 370 x 310 mm
Reglertyp LCD-Schnittstelle
Luftgekühlt Ja
Rotor inklusive Nein
Programmspeicher 4
Spannung 230 V