Learn More
Fisherbrand™ GT1-HC Belüftetes Werkbank-Zentrifugenpaket
Artikelnummer. 31908707 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
16,000 rpm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
31908707 16,000 rpm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4348.00 €
    2925.04 € / 1 Stück
    Sparen 1422.96 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischzentrifugen bieten außergewöhnliche Kapazitäten und hohe Geschwindigkeiten auf einem kompakten Grundstück. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung. Das Paket ist mit TX-150-Rotor, Schaufeln, Adaptern und Deckeln ausgestattet.
  • Kompakte Größe mit minimaler Stellfläche auf dem Labortisch
  • Maximale Kapazität von 4 x 145 ml (mit TX-150 Rotor)
  • Höchstgeschwindigkeit von 16.000 U/min mit MicroClick 24-Rotor
  • Auto-Lock Rotoraustausch für sicheres und schnelles Ein- und Abbauen des Rotors ohne Werkzeug
  • Speichern Sie bis zu 4 Programme
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige für einfache Messung der Parameter im gesamten Labor
  • Zu den Paketen gehören TX-150 Swinging Bucket Rotor, ein Set aus 4 Buckets, ein Set aus 4 ClickSeal Deckeln, 4 x 50 ml Adapter und 4 x 15 ml Adapter
  • 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 mL
Max. Geschwindigkeit 16,000 rpm
Max. RZB 3.260 x g (TX-150 Rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Gekühlt Nein
Enthält TX-150 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel
Abmessungen (L x B x H) außen 480 x 370 x 310 mm
Reglertyp LCD-Schnittstelle
Luftgekühlt Ja
Rotor inklusive Ja
Programmspeicher 4
Spannung 230 V