Learn More
Fisherbrand™ GT1R-HC Kühltisch-Zentrifugenpaket
Artikelnummer. 31908710 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
17,850 rpm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
31908710 17,850 rpm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7670.00 €
    4906.92 € / 1 Stück
    Sparen 2763.08 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischzentrifugen bieten außergewöhnliche Kapazitäten und hohe Geschwindigkeiten auf einem kompakten Grundstück. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung. Das Paket ist mit TX-150-Rotor, Schaufeln, Adaptern und Deckeln ausgestattet.
  • Kompakte Größe mit minimalem Arbeitsplatzabbau.
  • Maximale Kapazität von 4 x 145 ml (mit TX-150-Rotor).
  • Maximale Drehzahl von 17.850 U/min (gekühlt) mit MicroClick 24 Rotor.
  • GreenCool Technologie, ein natürliches Kältemittelkühlsystem für verbesserte Nachhaltigkeit mit einem GWP von 3.
  • Auto-Lock Rotoraustausch für eine sichere und schnelle Montage/Entfernung ohne Werkzeug.
  • Sparen Sie bis zu 99 Programme für reguläre Protokolle.
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige für eine einfache Messung der Parameter im gesamten Labor.
  • Zu den Paketen gehören TX-150 Swinging-Bucket-Rotor, ein Set aus 4 Buckets, ein Set mit 4 ClickSeal Deckeln, 4 x 50 ml Adapter und 4 x 15 ml Adapter.
  • 2 Jahre Garantie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 mL
Max. Geschwindigkeit 17,850 rpm
Max. RZB 3.260 x g (TX-150 Rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Gekühlt Ja
Enthält TX-150 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel
Abmessungen (L x B x H) außen 670 x 460 x 320 mm
Reglertyp LCD-Schnittstelle
Luftgekühlt Nein
Rotor inklusive Ja
Programmspeicher 99
Spannung 230 V