Learn More
Fisherbrand™ GT4R-HC Kühltisch-Zentrifugenpaket
Artikelnummer. 31908708 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
TX-1000 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel
TX-750 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31908708 TX-1000 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel 1 Stück
31908705 TX-750 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12340.00 €
    7899.24 € / 1 Stück
    Sparen 4440.76 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischzentrifugen bieten eine Kapazität von bis zu 3 oder 4 Litern, ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Wählen Sie aus einer Reihe von Gehäusen mit verschiedenen Rotoroptionen, die zu Ihrer Anwendung passen.
  • Maximale Kapazität von bis zu 4 x 1.000 ml (mit TX-1000 Rotor).
  • Maximale Drehzahl beträgt 15.200 U/min (mit F21 48x2, Microliter 48x2 oder Microliter 30x2 Rotoren).
  • GreenCool Technologie, ein natürliches Kältemittelkühlsystem für verbesserte Nachhaltigkeit mit einem GWP von 3.
  • Auto-Lock Rotoraustausch für eine sichere und schnelle Montage/Entfernung ohne Werkzeug.
  • Sparen Sie bis zu 6 Programme für reguläre Protokolle.
  • LCD-Display zur einfachen Lesung der Parameter im gesamten Labor.
  • 3-Liter-Pakete umfassen TX-750 Swinging-Bucket-Rotor, einen Satz aus 4 Buckets, einen Satz mit 4 ClickSeal Deckeln, 4 x 50 ml Adapter und 4 x 15 ml Adapter.
  • 4L-Pakete umfassen einen TX-1000 Schwing-Bucket-Rotor, einen Satz aus 4 Buckets, einen Satz mit 4 ClickSeal Deckeln, 4 x 50 ml Adapter und 4 x 15 ml Adapter.
  • 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 1000 mL
Max. RZB 25,830 x g
Max. Geschwindigkeit 15,200 rpm
Gekühlt Ja
Umweltfreundliche Eigenschaften Ja – GreenCool Technologie
Enthält TX-1000 Rotor, Schaufel, Adapter, Deckel
Rotor inklusive Ja
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) außen 695 x 746 x 361mm
Spannung 230 V