missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3C5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16828533 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16828533 20 μL 20 Mikroliter
16818533 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16828533

Marke: Proteintech 114472AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoform beta is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.

Spezifikation

Antigen GTF3C5
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GTF3C5
Gen-Zugriffsnummer Q8R2T8, Q9Y5Q8
Gen-Alias GTF3C5, TF3C epsilon, TFIIIC 63 kDa subunit, TFiiiC2 63, TFIIIC63, TFIIICepsilon
Gensymbole Gtf3c5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GTF3C5 Fusion Protein Ag1999
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 362095, 70239, 9328
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.