Learn More
Scientific Industries GTS Adhering Mat Platform
Artikelnummer. 16697762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16697762 12 x 12 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16697762 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041277
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Eine austauschbare Plattform, die auf allen Genie Temp Schüttlermodellen verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform einfach und ohne Werkzeuge gegen diese ausgetauscht wird.
  • Austauschbare Plattform, die für alle Genie Temp-Shaker verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform entfernt und die austauschbare Plattform ohne Werkzeug installiert wird
  • Ideal für Behälter wie Flaschen und Bechergläser, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklemmen befestigt werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Material Edelstahl mit Klebematte
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) Plattform 50,8 mm
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Gewicht (metrisch) 1,6 kg
Beschreibung GTS Klebematten-Plattform
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefäße verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
Zur Verwendung mit (Geräte) Scientific Industries Genie Temp-Schüttler
Enthält Edelstahlplattform mit Klebematte
Gewährleistung und Service 30 Tage