Learn More
Scientific Industries GTS-Kolbenklammerplattform
Artikelnummer. 16687762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Scientific Industries Genie Temp-Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16687762 Scientific Industries Genie Temp-Schüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16687762 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine austauschbare Plattform, die auf allen Genie Temp Schüttlermodellen verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform einfach und ohne Werkzeuge gegen diese ausgetauscht wird.
  • Austauschbare Plattform, die für alle Genie Temp-Shaker verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform entfernt und die austauschbare Plattform ohne Werkzeug installiert wird
  • Mit einer Plattform für Standard-Kolbenklammern zur Aufnahme von Kolben oder Becher unterschiedlicher Größe (Klammern separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) Plattform 50,8 mm
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Gewicht (metrisch) 1,6 kg
Beschreibung GTS-Kolbenklammer-Plattform
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefäße verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
Zur Verwendung mit (Geräte) Scientific Industries Genie Temp-Schüttler
Enthält Plattform aus Edelstahl
Erfordert Kolbenklemmen
Gewährleistung und Service 30 Tage