Learn More
Scientific Industries GTS Sperrklemmenplattform
Artikelnummer. 16677762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Scientific Industries Genie Temp-Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16677762 Scientific Industries Genie Temp-Schüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16677762 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine austauschbare Plattform, die auf allen Genie Temp Schüttlermodellen verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform einfach und ohne Werkzeuge gegen diese ausgetauscht wird.
  • Austauschbare Plattform, die auf allen Genie Temp Schüttlermodellen verwendet werden kann, indem die vorhandene Plattform einfach und ohne Werkzeuge gegen diese ausgetauscht wird.
  • Bietet maximale Flexibilität für den Einsatz von Laborgefäßen verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Aufnahmevermögen Gefäße unterschiedlicher Größe und Form
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) Plattform 127 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Gewicht (metrisch) 2,7 kg
Klemmen Ratschenklemmen
Beschreibung GTS Plattform mit Ratschenklammer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgebungsgesteuertes orbitales Schütteln mit variabler Geschwindigkeit und mehreren Gefäßen
Zur Verwendung mit (Geräte) Scientific Industries Genie Temp-Schüttler
Enthält Plattform mit 2 Ratschenklemmen