Learn More
Guajacol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457380 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457380 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0354.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol
CAS 90-05-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Guaiacol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Menge 10 mg
Formelmasse 124,0524 g/mol