Learn More
Guaifenesin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460007 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460007 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0354.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaifenesin
CAS 93-14-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Guaifenesin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methoxypropanediol, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), Giafen, Glycerol alpha-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol alpha-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol alpha-guaiacyl ether, alpha-Glyceryl guaiacol ether, alpha-Glyceryl guaiacolate ether
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CO
IUPAC-Name 3-(2-methoxyphenoxy)propan-1,2-diol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Menge 10 mg
Formelmasse 198,0892 g/mol