Learn More
Guancydine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466137 5 mg -
16403418 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16466137 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101554
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guancydine
Physikalische Form Solid
CAS 1113-10-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H14N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Guancidine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (810.58 mM)
SMILES N=C(NC(C)(C)CC)NC#N
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research