Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17322491
Marke: Thermo Scientific Acros 468622500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 645-43-2
Summenformel C10H24N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.39
MDL-Nummer MFCD00035403
InChI-Schlüssel YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name N'''-[2-(azocan-1-yl)ethyl]Guanidin; Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanethidine sulfate
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Concentration or Composition Notes Titration mit HClO4
Physikalische Form Kristallines Pulver/Kristalle
Konzentration 97.5% to 102.5%
Farbe Weiß bis hellbeige
Menge 250 mg
Formelmasse 296.39