Learn More
Guanidinhydrochlorid, 98 %, mit <0.4 % Rieselhilfe (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10132340 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10447690 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10337180 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10573174 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
11965591 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10132340 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120232500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90 €
    37.65 € / 250 Gramm
    Sparen 6.25 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Guanidin-Hydrochlorid, 98 %, mit < 0,4 % Antikoagulationsmittel (SiO2), Acros Organics, Menge:1kg, Verpackung:Kunststoffflasche, weiß bis gelb, Schmelzpunkt:179,0 bis 45 °C, Molekulargewicht:95,53, Prozent Reinheit:98%, Assay-Prozentbereich:Max. 0,5 % Ammoniumchlorid (Argentometrie)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH5N3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 179.0°C to 186.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3400g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH2·HCl
Menge 250 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.