Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, >99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845228 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Poly-Eimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845228 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15835228 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15815368 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15825368 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15845228 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75823.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.40 €
    184.65 € / 500 Gramm
    Sparen 39.75 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Used for extraction of RNA.
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA.
  • Solubilizing inclusion bodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Wird für die Extraktion von RNA verwendet
  • Herstellung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Auflösende Einschlusskörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidinhydrochlorid
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Dichte 1.344
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (NH2)2C=NH·HCl
Menge 500 g
Beilstein 3591990
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride