Learn More
Guanidinhydrochlorid, 99.5 %, ohne Antikoagulationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783444 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10607568 100 g Kunststoffflasche -
10823781 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13428528 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10783444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364790025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH5N3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Namenshinweis Without anticaking agent
Extinktion (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm
Schmelzpunkt 178.0°C to 188.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.3450g/mL
Infrarotspektrum Entspricht Struktur und Standard
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH2·HCl
Menge 2.5 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2150g/L (20°C).
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.