Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, ultrarein, 500 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451682 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 €
    383.25 € / 500 Gramm
    Sparen 19.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
50-01-1 Reinheitsgrad: >> 99 % OD (260 nm) einer 6 M-Lösung: << 0.03 Ammelin: nicht nachweisbares Proteinvergällungsmittel zur Bestimmung des Molekulargewichts
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidinhydrochlorid, ultrarein
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Menge 500 g
Synonym Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Güte Ultrapure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P235-Kühl halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride