Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Hydrochlorid, ulrarein, 99 %
Artikelnummer. 15456929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456929 1 kg 1 Kilogramm
15436929 100 g 100 Gramm
15446929 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456929 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65485.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.22 €
    303.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 64.57 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Hydrochlorid wird zur Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. Es kann als Arzneimittel, als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Farbstoffen verwendet werden. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Sulfadiazin, einem wichtigen Rohstoff für Sulfamethyldiazin, Sulfamethazin und Folsäure. Es wird zur Synthese von 2-Aminopyrimidin, 2-Amino-6-Methylpyrimidin und 2-Amino -4,6-Dimethylpyrimidin verwendet. Es wird auch bei der RNA-Isolierung verwendet, um Nukleoproteine zu dissoziieren und RNase zu hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kann bei Lagerung agglomerieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Farbe Weiß
Dichte 1.344
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Menge 1 kg
Beilstein 3591990
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4562
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver