Learn More
Guanidinnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342177 250 g 250 Gramm
11352177 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11342177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09643.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-93-4
Summenformel CH6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 122.084
MDL-Nummer MFCD00013028
InChI-Schlüssel CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
PubChem CID 10481
IUPAC-Name Guanidin;Salpetersäure
SMILES C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine nitrate
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Dichte 1.44
pH 4.9
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN1467
Beilstein 3596600
Merck Index 14,4562
Formelmasse 122.08
Reinheit (%) 98%