Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, 99 %
Artikelnummer. 11454777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454777 2500 g 2500 Gramm
11434777 100 g 100 Gramm
11444777 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454777 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21250.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Thiocyanat ist ein nützliches Werkzeug zur RNA-Isolierung und Proteinsolubilisierung. Es ist an der Quantifizierung von mRNA aus Hepatozyten beteiligt. Es dient als Medium für Blutprobenlysate, um die Integrität von Nukleinsäure zu erhalten. Dieses chaotrope Mittel ist hauptsächlich an der Extraktion von DNA und RNA beteiligt ist. Es wird zur Deaktivierung des Influenzavirus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Leicht empfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidin Thiocyanat
Physikalische Form Flüssig
Menge 2500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser und Ethanol
Reinheit (%) 99%