Learn More
Guanidin-Thiocyanat (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10503345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503345 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10285253 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503345 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2211
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Isolierung intakter RNA aus Zellextrakten
Guanidinthiocyanat ist ein leistungsfähigeres Denaturierungsmittel als Guanidinhydrochlorid und eignet sich für die Isolierung intakter RNA aus Zellextrakten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel C2H6N4S
Synonym Guanidinium Isothiocyanate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine Thiocyanate
Extinktion Maximal 0,8 (70 % im Wasser bei 25 °C) bei 280 nm
Schmelzpunkt 118 °C
Farbe Weiß
pH 5
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel H2NC(:NH)NH2·HSCN
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 118.16
Dampfdruck Vernachlässigbar
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.