Learn More
Guanidin-Thiocyanat (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26230
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285253 250 g Glasflasche 250 Gramm
10503345 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10285253
Marke: Fisher BioReagents BP221250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Isolierung intakter RNA aus Zellextrakten
Zur Isolierung intakter RNA aus Zellextrakten
Guanidinthiocyanat ist ein leistungsfähigeres Denaturierungsmittel als Guanidinhydrochlorid und eignet sich für die Isolierung intakter RNA aus Zellextrakten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel C2H6N4S
Synonym Guanidinium Isothiocyanate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine Thiocyanate
Extinktion 0.8 max. (70% in water at 25°C) at 280nm
Schmelzpunkt 118°C
Farbe Weiß
pH 5
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(:NH)NH2·HSCN
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 118.16
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Guanidine thiocyanate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.