Learn More
Guanin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10255060
Marke: Thermo Scientific Acros 120250100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-40-5
Summenformel C5H5N5O
Molekulargewicht (g/mol) 151.13
MDL-Nummer MFCD00071533
InChI-Schlüssel UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
IUPAC-Name 2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-on
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanine
Extinktion lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260)
Schmelzpunkt 360°C
Farbe Creme bis Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 26, 449
Merck Index 15, 4599
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in alkali hydroxides,dilute acids,sparingly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 151.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.