Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Guanine |
| Namenshinweis | FTIR |
| CAS | 73-40-5 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C5H5N5O |
| MDL-Nummer | MFCD00071533 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence |
| InChI-Schlüssel | UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2 |
| Mehr anzeigen |