Learn More
Guanosin-5'-Monophosphat, freie Säure, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11314369 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 11314369
Marke: MP Biomedicals 0210190891
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 85-32-5
Summenformel C10H14N5O8P
Molekulargewicht (g/mol) 363.223
InChI-Schlüssel RQFCJASXJCIDSX-UUOKFMHZSA-N
Synonym 5'-guanylic acid, guanosine monophosphate, guanylic acid, guanosine-5'-monophosphate, guanosine 5'-monophosphate, 5'-gmp, guanosine 5'-phosphate, guanylate, guanidine monophosphate, guanosine-phosphate
PubChem CID 6804
ChEBI CHEBI:17345
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-Dihydrogenphosphat
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)O)O)O)NC(=NC2=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine-5'-monophosphate
Namenshinweis FTIR
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 1 g
Formelmasse 363.2
Physikalische Form Pulver