Learn More
Guanosin 5'-(Tetrahydrogentriphosphat) Natriumsalz (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30240922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240922 1 g 1 Gramm
30240865 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8386051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24905-71-3
Summenformel C10H16N5O14P3 xNa
Molekulargewicht (g/mol) 545.16
Synonym 5'-GTP Sodium Salt, Sodium GTP
IUPAC-Name Natrium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1,6-Dihydro-9H-Purin-9-yl)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)Methyltrihydrogentriphosphat
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(O)(OP([O-])(O)=O)=O)(O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-(Tetrahydrogen triphosphate) Sodium Salt
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Formelmasse 544.97