Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz
Artikelnummer. 15414029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414029 500 mg 500 Milligramm
15404029 250 mg 250 Milligramm
15494019 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414029 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61414.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.66 €
    364.65 € / 500 Milligramm
    Sparen 77.01 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Guanosine 5?-triphosphate (GTP), a purine trinucleotide, is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exhange factors (GEF). Guanosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt is a phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanosin5′-Triphosphat (GTP), ein Purin-Trinukleotid, ist ein Substrat für RNA-Polymerasen und für ein breites Spektrum an GTPase einschließlich GTPasen des G-Protein-gekoppelter Rezeptors (GPCR) und Zellsignalisierung und zyklisierungsassoziierter Guanin-Nukleotid-Exhange-Faktoren (GEF). Guanosin5′-Triphosphat, Dinatriumsalz ist ein Phosphorylspender bei der Proteinsynthese und bei der Signaltransduktion.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 4113439
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 567.15
Physikalische Form Pulver