Learn More
Guanosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz (~85%), TRC
Artikelnummer. 30399322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399322 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG838608500MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5O14P3Na2
Menge 500 mg
Synonym Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt (1:2), Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) disodium salt (9CI), 5’-GTP di-Na salt, Disodium 5'-GTP, Disodium guanosine triphosphate, GTP disodium salt, Guanosine 5'-triphosphoric acid disodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
Formelmasse 566.9545