Learn More
Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz, 98.1 %, für HPLC-Analysen, MP-Biomedicals™
Artikelnummer. p-4405806 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11441132
Marke: MP Biomedicals 0219521391
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Guanosin-5'-Triphosphat Dinatriumsalz, ≥ 95 % ist ein Substrat für RNA-Polymerasen.
  • Guanosin-5′-Triphosphat (GTP), ein Purin-Trinukleotid, ist ein Substrat für RNA-Polymerasen und für ein breites Spektrum an GTPasen, einschließlich der GTPasen der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) und der mit der zellulären Signalgebung und dem Zellzyklus assoziierten Guaninnukleotid-Austauschfaktoren (GEF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36051-31-7
Summenformel C10H16MgN5O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 547.49
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym Guanosin-5'-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat GTP, Guanosin-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat 4-, GTP4-, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methylphosphonat-oxyphosphonatooxyphosphinat, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methoxy-oxidophosphoryl-oxy-oxidophosphoryl-Phosphat
PubChem CID 131676145
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Extinktion λ max (water): 252 ± 3 nm
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 95 %
Menge 1 g
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
Formelmasse 567.2
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Skyddsangivelse
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.