Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10012880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10012880 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10184750 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10732461 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10012880 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    153.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 24.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Guanosin 5'-Triphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS-Nummer-56001-37-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Extinktion 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Schmelzpunkt 180°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formelmasse 567.14
Reinheit (%) 90%
Verwandte Substanzen 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallpulver