missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, für die Biochemie

Artikelnummer. p-3200760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10184750

Marke: Thermo Scientific Chemicals 226250500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Guanosin 5'-Triphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS-Nummer-56001-37-7

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1

Specifications

Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Extinktion 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Schmelzpunkt 180°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formelmasse 567.14
Reinheit (%) 90%
Verwandte Substanzen 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.