Learn More
Guanosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457800 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457800 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457800 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210071080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 €
    200.55 € / 100 Milligramm
    Sparen 10.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Coenzym für die Proteinbiosynthese in einem zellfreien System benötigt. Guanosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz MP Biomedicals GTP ist ein Purinnukleotid, das als Träger von Phosphaten und Pyrophosphaten fungiert, die an der Kanalisierung chemischer Energie beteiligt sind.
GTP aktiviert das Signal, das G-Proteine transduziert, die an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt sind, einschließlich Proliferation, Differenzierung und Aktivierung mehrerer intrazellulärer Kinase-Kaskaden. Proliferation und Apoptose werden teilweise durch kleine GTPasen Ras und Rho durch die Hydrolyse von GTP reguliert. Eine weitere Art kleiner GTPase, Rab, spielt eine Rolle bei der Andockung und Fusion von Vesikeln und kann auch an der Vesikelbildung beteiligt sein. Neben seiner Rolle bei der Signaltransduktion dient GTP auch als energiereicher Vorläufer von Mononukleotid-Einheiten bei der enzymatischen Biosynthese von DNA und RNA.
GTP ist ein Substrat für RNA-Polymerasen und ein breites Spektrum an GTPase, einschließlich GTPasen mit G-Protein-gekoppeltem Rezeptor (GPCR) und Zellsignalisierung sowie Cycling-assoziierte Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren (GEF).
Spezifikation
CAS 56001-37-7
Physikalische Form Pulver
Menge 100 mg
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
MDL-Nummer MFCD03410297
Synonym Guanosin-5'-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat GTP, Guanosin-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat 4-, GTP4-, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methylphosphonat-oxyphosphonatooxyphosphinat, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methoxy-oxidophosphoryl-oxy-oxidophosphoryl-Phosphat
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml – klar und farblos).
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
PubChem CID 131676145
Formelmasse 567.2
Reinheit (%) ≥ 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)