missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanosin, ≥ 98 %

Artikelnummer. p-7081380
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408900 25 g 25 Gramm
11423734 50 g 50 Gramm
11418900 100 g 100 Gramm
11433734 250 g 250 Gramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11408900

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11328.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Guanosin wird als Bestandteil von Nukleinsäuren verwendet. Es wird in Metallfarben, Imitationsperlen, Kunststoffen, in der Kosmetikindustrie usw. verwendet. Es ist auch in der Pharmakokinetik als Prodrug verwendet worden. Guanosin wird in Zellkulturanwendungen als Vorläufer von GMP verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Ameisensäure:Wasser (1:1): 50 mg/ml. Unlöslich in Methanol, Diethylether.

Hinweise
Nicht in extremer Hitze aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 118-00-3
Summenformel C10H13N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
MDL-Nummer MFCD00010182
InChI-Schlüssel NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Guanosine
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Löslichkeitsinformationen Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Optische Drehung −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanosine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanosine

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.