Learn More
Checkers Guard Dog™ Endkappen für Guard Dog Kabelschutzabdeckungen mit 5 Kanälen
Artikelnummer. 17752418
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17752418 Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17752418 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PGDS0019OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96 €
    121.93 € / 1 Stück
    Sparen 29.03 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Endkappen für Guard Dog™ Kabelschutzabdeckungen mit 5 Kanälen weisen eine Tragfähigkeit von 9.526 kg/Achse auf.
  • Die Endkappen für Guard Dog Kabelschutzabdeckungen mit 5 Kanälen ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und schützen teure Elektrokabel und Schlauchleitungen vor Beschädigungen.
  • Die zusammensteckbaren Module eignen sich hervorragend für Vergnügungsparks, Unterhaltungsstätten, Theater und Kinos und für nahezu alle Anwendungen in Öffentlichkeit, Gewebe, Industrie, Bau und Versorgung.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 50 x 22 x 5 cm
Farbe Orange
Material Polyurethan
Typ Endkappe