Learn More
Checkers Guard Dog™ 5-Kanal-Modul für Linkswendung
Artikelnummer. 17702418
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17702418 Schwarz, Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17702418 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PGDS0010OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56 €
    226.81 € / 1 Stück
    Sparen 52.75 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Guard Dog™ Modul mit 5 Kanälen realisiert eine Linkswendung um 45 Grad.
  • Diese Guard Dog Universalmodule mit 5 Kanälen realisieren eine Linkswendung bzw. eine Rechtswendung um 45 Grad und eignen sich für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 337 cm.
  • Die Module verfügen über Dog Bone Verbindungsstücke, einen verstärkten Klappdeckel für einfaches Einlegen der Kabel und eine zum Patent angemeldete Trittfläche mit aus jeweils 5 Stegen bestehenden Profilen, die für maximale Traktion sorgen.
  • Kurz gesagt, die Module weisen dieselben Merkmale der herkömmlichen Guard Dog Kabelschutzabdeckungen auf. Da die Module aus allwettertauglichem Polyurethan bestehen, eignen sie sich für nahezu jeden Anwendungsfall, von Vergnügungsparks und Sportveranstaltungen bis hin zu Standorten der Schwerindustrie.
  • Durch Zusammenfügen von Modulen für Linkswendung und für Rechtswendung kann eine Umgehung realisiert werden.
Especificaciones
Länge (angloamerikanisch) 2 ft.
Länge (metrisch) 62 cm
Breite (metrisch) 50 cm
Farbe Schwarz, Orange
Material Polyurethan
Typ Linkswendung
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.